Learn More
Holmiumfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360679
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Form: Ca. .0.70 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-60-0
Summenformel Ho
Molekulargewicht (g/mol) 164.93
MDL-Nummer MFCD00011049
InChI-Schlüssel KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC-Name Holmium
SMILES [Ho]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium
Farbe Silberfarben bis grau
Physikalische Form Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick
Menge 25 x 25 mm
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Silver gray foil