Learn More
OHAUS™ Halterklemme
OHAUS™ Halteklammer bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
15.40 CHF - 272.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15702249
|
OHAUS™
30392196 |
Modell CLC-JUMBOA | Aluminium |
41.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15712249
|
OHAUS™
30392197 |
Modell CLC-REGLRZ | Vernickelt |
30.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15712409
|
OHAUS™
30392357 |
Modell CLC-JUMBOS | Edelstahl |
71.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15722279
|
OHAUS™
30392228 |
Modell CLC-SWIVLS | Edelstahl |
113.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15722299
|
OHAUS™
30392248 |
Modell CLC-ALLPSZ | Vernickelt |
76.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15732269
|
OHAUS™
30392219 |
Modell CLC-REGLRS | Edelstahl |
71.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15752359
|
OHAUS™
30392311 |
Modell CLC-SHGRPA | Aluminium |
272.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15772259
|
OHAUS™
30392213 |
Modell CLC-SWIVLZ | Vernickelt |
41.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15772459
|
OHAUS™
30400045 |
Modell CLC-ULTRAA | Aluminium |
113.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15792239
|
OHAUS™
30392195 |
Modell CLC-CLMPHA | Aluminium |
25.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15792309
|
OHAUS™
30392265 |
Modell CLC-UNSMBA | Aluminium |
15.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Edelstahl ist autoklavierbar und korrosionsbeständig
- Aluminium ist leicht und dennoch robust
- Gusseisen mit schwarzer Emaillebeschichtung ist chemikalienbeständig
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen für Ihre Laboranforderungen
Spezifikation
Halter |