Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Electrode Panels
Zur Verwendung mit Transfertank TE 42 und TE 62
Marke: Hoefer™ TE23
Beschreibung
- Erhältlich in grauen oder schwarzen Elektrodenplatten
Spezifikation
Mini Tank-Transfereinheit TE 22 | |
Elektrodenplatte | |
Bananenstecker und Platindraht |