Learn More
Hoefer™ Gradientenmischer der SG Serie
Ideal zur Erzeugung von Gradienten aus Polyacrylamid, Saccharose und Caesiumchlorid
Marke:  Hoefer™ SG500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12074647
  • 676.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • Modelle SG 15, SG 30, SG 50 und SG 100 Im Lieferumfang enthalten: Gradientenerzeuger mit PTFE-Ventilen, Luer-Auslassanschluss, Stützstange, Schlauchtüllenadapter und 22-Gauge-Nadel
  • Modell SG 500 Im Lieferumfang enthalten: Gradientenerzeuger mit Schiebeventil, vier Wrap-and-Seal-Schlauchklemmen
Beschreibung
Beschreibung
Modelle SG 15, SG 30, SG 50 und SG 100
  • Aus schwerem Acrylkunststoff mit hochwertigen, leckfreien PTFE-Harzventilen gefräst
  • Der flache Boden sorgt für Stabilität auf Magnetrührern; zum Gewährleisten zusätzlicher Stabilität kann am Ringständer eine Stützstange befestigt werden
  • Luer-Schläuche mit 4 mm Innendurchmesser sind anschließbar; mit den mitgelieferten Adaptern können auch Schläuche mit 2 mm Innendurchmesser oder 22-Gauge-Schläuche angeschlossen werden
  • SG 100 ist ideal für Hoefer Mighty Small™ Gel Casters SE 275 (für vier Gels) oder SE 215 (für 10 Gels)
Modell SG 500
  • Besteht aus zwei zylindrischen Acrylkammern, die auf einem flachen Acrylsockel miteinander verbunden und befestigt sind
  • Der Kanal zwischen dem Reservoir und den Mischkammern lässt sich mit einem einfachen Schiebeventil öffnen und schließen.
  • Eignet sich für die Ausbildung von Polyacrylamid- oder Puffergradienten, die mit mittelgroßen bis kleinen Chromatographiesäulen verwendet werden
  • Ideal für den Einsatz mit Hoefer SE 615 or SE 915 Multiple Gel Casters
Spezifikation
Spezifikation
SE 615, SE 915 Mehrfach-Gel-Gießvorrichtungen
Gradientenerzeuger mit Schiebe-Druck-Ventil, vier Wrap-and-Seal-Schlauchklemmen
500 ml
Gradientenerzeuger
16.9 oz.