Learn More
Hoefer™ Gradientenmischer der SG Serie
Ideal zur Erzeugung von Gradienten aus Polyacrylamid, Saccharose und Caesiumchlorid
Marke:  Hoefer™ SG50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11570764
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes:
  • Modelle SG 15, SG 30, SG 50 und SG 100 Im Lieferumfang enthalten: Gradientenerzeuger mit PTFE-Ventilen, Luer-Auslassanschluss, Stützstange, Schlauchtüllenadapter und 22-Gauge-Nadel
  • Modell SG 500 Im Lieferumfang enthalten: Gradientenerzeuger mit Schiebeventil, vier Wrap-and-Seal-Schlauchklemmen
Beschreibung
Beschreibung
Modelle SG 15, SG 30, SG 50 und SG 100
  • Aus schwerem Acrylkunststoff mit hochwertigen, leckfreien PTFE-Harzventilen gefräst
  • Der flache Boden sorgt für Stabilität auf Magnetrührern; zum Gewährleisten zusätzlicher Stabilität kann am Ringständer eine Stützstange befestigt werden
  • Luer-Schläuche mit 4 mm Innendurchmesser sind anschließbar; mit den mitgelieferten Adaptern können auch Schläuche mit 2 mm Innendurchmesser oder 22-Gauge-Schläuche angeschlossen werden
  • SG 100 ist ideal für Hoefer Mighty Small™ Gel Casters SE 275 (für vier Gels) oder SE 215 (für 10 Gels)
Modell SG 500
  • Besteht aus zwei zylindrischen Acrylkammern, die auf einem flachen Acrylsockel miteinander verbunden und befestigt sind
  • Der Kanal zwischen dem Reservoir und den Mischkammern lässt sich mit einem einfachen Schiebeventil öffnen und schließen.
  • Eignet sich für die Ausbildung von Polyacrylamid- oder Puffergradienten, die mit mittelgroßen bis kleinen Chromatographiesäulen verwendet werden
  • Ideal für den Einsatz mit Hoefer SE 615 or SE 915 Multiple Gel Casters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mighty Small™ Gel-Gießvorrichtung SE 275 (für 4 Gele) oder SE 215 (für 10 Gele)
Gradientenerzeuger mit Ventilen aus PTFE, Luer-Auslassanschluss, Haltestange, Schlauchtüllenadapter und 22G-Nadel
50 ml
Gradientenerzeuger
1.69 oz.