Learn More
Hoefer™ Zubehör für SE 260 oder miniVE vertikales Elektrophoresesystem, Platten
Zum Einsatz mit SE 260 oder miniVE Vertikalen Elektrophoresegeräten. Zubehörplatten für Hoefer™ SE 260 oder miniVE Vertikale Elektrophoresegeräte sind in verschiedenen Ausführungen für besondere Anforderungen erhältlich.
Marke:  Hoefer™ SE262GN-5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12054657
  • 187.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Größe: 10 x 10,5 cm
Spezifikation
Spezifikation
SE 260, MiniVE™ vertikale Elektrophorese-Einheit
Gekerbte Platte mit niedriger Fluoreszenz
Glas
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hoefer™ Zubehör für SE 260 oder miniVE vertikales Elektrophoresesystem, Platten > Glasplatte; eingekerbt; geringe Fluoreszenz; 10 x 10,5 cm; 5/Packung