Learn More
Hoefer™ FOAM GASKET, 61CM X 4.5MM OD
Dichtung für SE 250, SE 260 Mini Vertikales Elektrophorese-Gerät
Marke:  Hoefer™ SE208
Artikelnummer. 11529653
  • 40.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die vertikalen Elektrophoresesysteme SE 250 und SE 260 Mini vorgesehen.
  • Auch für Gießkammern der Mehrfach-Gel-Gießvorrichtungen SE 15, SE 275, SE 615 und SE 675 geeignet
Spezifikation
Spezifikation
UBC der vertikalen SE 250- oder SE 260-Mini-Elektrophoreseeinheit
Schaumstoff
0,45 cm
Dichtung/Dichtring
61 cm