Learn More
Hoefer™ Easy Breeze™ Gel Dryer Accessories: Film
Zur Verwendung mit dem Easy Breeze Geltrocknungssystem SE 1200
Marke:  Hoefer™ SE1202
Artikelnummer. 10418254
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Geltrocknungsfolie
  • Bei der Foto- bzw. Fluorographie sorgt durchsichtiges Zellophan für unverzerrte Fotos bzw. Belichtungen
  • Für die Autoradiographie ermöglicht die Verwendung von Mylar™-Folie anstelle von Zellophan, dass die Mylar-Folie nach dem Trocknen leicht entfernt werden kann, wodurch eine maximale Beta-Emission erzielt wird.
Spezifikation
Spezifikation
Standardrahmen des SE 1200 Easy Breeze™ Luftgeltrocknungssystems
Poröse Cellophan-Folie