Learn More
Hoefer™ Blotting-Papier
Praktische, vorgeschnittene Papierfilter aus Cellulose
Marke:  Hoefer™ TE76
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12069847
  • 77.95 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
21 cm
TE77 halbtrockene Blotting-Einheiten
Zellulose
25 cm
Blatt