Learn More
Hoefer™ Blotting-Papier
Praktische, vorgeschnittene Papierfilter aus Cellulose
Marke: Hoefer™ TE76-1416
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Western Blot
Spezifikation
14 cm | |
TE70 oder TE77 halbtrockene Blotting-Einheiten | |
Zellulose |
16 cm | |
Blatt |