Learn More
Molecular Probes™ Hoechst 34580
Hoechst 34580
Marke: Molecular Probes™ H21486
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieser Bisbenzimid-Farbstoff (Hoechst 34580) ist verwandt mit den wichtigen, an die kleine Furche bindenden dsDNA-selektiven Farbstoffen Hoechst 33258 und Hoechst 33342. Hoechst 34580 hat etwas längere Wellenlängenspektren als die anderen Hoechst-Farbstoffe, wenn es an Nukleinsäuren gebunden wird [Howard Shapiro, persönliche Kommunikation].Spezifikation
Enthält 1 Fläschchen Hoechst 34580 (5 mg). Tiefgekühlt bei -25 °C und lichtgeschützt lagern. |
|
Hoechst 34580 | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
Raumtemperatur | |
Nukleinsäurefärbemittel |
392⁄440 | |
Fest | |
5 mg | |
Fest | |
Wasser, DMF oder DMSO (Dimethylsulfoxid) | |
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus |