Learn More
HLA-DP/-DQ/-DR Mouse, Clone: CR3/43, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | HLA-DP/-DQ/-DR |
---|---|
Klon | CR3/43 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15960168
|
EnquireBio
3115-MSM3-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15970168
|
EnquireBio
3115-MSM3-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HLA-DP/-DQ/-DR | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
3115 | |
Cells from human tonsil | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
36kDa (? chain) and 27kDa (? chain) |
CR3/43 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_002112 | |
HLA-DP ;HLA-DQ ;HLA-DR | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
Raji cells. Tonsil or lymph node |