Learn More
Cytiva HiTrap™ Q Sepharose XL IEX Säulen
Optimiert für die schnelle und bequeme Erfassung von Proteinen im kleinen Maßstab
Marke: Cytiva 17-5158-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
- Für Gruppentrennungen, Konzentrationen und Probenreinigung
- Praktisch und erschwinglich für schnelle, einfache Trennungen, entweder allein oder verknüpft in Serie
- Hohes Bindungsvermögen bei hohen Flussraten
- Medien bestehen aus langen Ketten aus Dextran, gekoppelt an eine robuste,6 %ige stark quervernetzte Agarose-Matrix
- Dextran-Ketten erhöhen die Exposition von geladenen Gruppen für hohe Ladekapazitäten
Spezifikation
HiTrap Q XL | |
<4 ml/min | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
1 ml |
0.2 Zoll | |
HiTrap Q XL sind Austauscher für starkes Anion, die mit Q Sepharose XL Medien vorgepackt und für die schnelle und bequeme Proteinerfassung im kleinen Maßstab mittels Ionenaustauschchromatographie (IEX) optimiert sind. | |
7 mm | |
5 x 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiTrap Q XL 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol