Learn More
Cytiva HiTrap™ Phenyl-FF Säulen (geringsubstanziell)
Vorgepackte Säulen für bequeme und schnelle Trennungen
282.00 CHF - 610.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp HiTrap Phenyl FF (Low Sub)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
Höhe (angloamerikanisch) 0.984 Zoll
Höhe (metrisch) 25 mm
Ligandentyp Phenyl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Säulenbettvolumen Innendurchmesser (metrisch) Menge Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenbettvolumen Innendurchmesser (metrisch) Menge Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
10116034
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-1353-01
1 ml 7 mm 5 x 1 ml < 1 ml/min
282.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11595025
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-5194-01
5 ml 16 mm 5 x 5 ml < 5 ml/min
610.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexibles Konzept - kann mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem zum Einsatz kommen
  • Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
  • Hohe Flussraten und hohe Kapazitäten
  • Einfache Skalierung durch Reihenschaltung von Säulen
  • Maximale Flussraten: 4 ml/min bei 1 ml-Säulen und 20 ml/min bei 5 ml-Säulen
Spezifikation
Spezifikation
HiTrap Phenyl FF (Low Sub)
0.984 Zoll
Phenyl
Phenyl-Sepharose 6 Fast Flow (niedrigsubstanziell)
45 bis 165 μm
6 % hochvernetzte Agarose
Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
25 mm
Polypropylen
5 Bar [0.5 MPa] (70 psi)
3 bis 13
4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiTrap Phenyl FF (low sub) 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol