Learn More
Cytiva HiTrap™ IMAC-Säulen
Zur Optimierung der Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen bei Ni +2 Ist nicht die beste Wahl für Metallionen
Marke: Cytiva 17-0920-05
867.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22006" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Includes: Anweisungen sowie eine Vielzahl von Anschlüssen für Spritze, Peristaltikpumpe und Chromatographiesysteme
Beschreibung
- Laden Sie bequem mit dem Metall Ihrer Wahl
- Kann mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder mit einem System zur Flüssigkeitschromatographie verwendet werden
- Lieferbar in vorgepacktem Zustand mit IMAC Sepharose™ High Performance (HP), mit kleiner Bead-Größe für die Hochleistungsreinigung, oder IMAC Sepharose6 Fast Flow (FF), mit größeren Beads für eine problemlose Skalierung
- Hohes Bindungsvermögen: ≥40 mg Histidin-getaggtes Protein/ml Medium (Protein-/Metallion-abhängig)
- Stabil in Gegenwart aller gängigen Puffer
- Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
Spezifikation
5 ml | |
< 4 ml/min. | |
Anweisungen sowie eine Vielzahl von Anschlüssen für Spritze, Peristaltikpumpe und Chromatographiesysteme | |
Polypropylen | |
3 bis 12 | |
HiTrap IMAC-HP-Säule | |
5 x 5 ml |
0.62 Zoll | |
16 mm | |
Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem | |
42 psi | |
34 μm | |
4°bis 30 °C | |
Für die Optimierung der Aufreinigung von His-markierten Proteinen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiTrap IMAC HP, 5 ml, 5 x 5 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.