Learn More
Cytiva HiTrap IgSelect
IgSelect ist ein Affinitätsharz zur Aufreinigung von humanem IgG aus verschiedenen Quellen. Das Produkt ist eine Ergänzung zu anderen Affinitätsharzen mit immobilisiertem Protein A, wie MabSelect, da es spezifisch für humanes IgG ist und auch IgG3 bindet
Marke: Cytiva 28411311
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- IgSelect ist ein Affinitätsharz zur Aufreinigung von humanem IgG aus verschiedenen Quellen.
- Der Ligand, ein einkettiges 14 kD-Antikörperfragment, wurde für eine hervorragende Selektivität gegenüber der Fc-Domäne von IgG des Menschen entwickelt und ermöglicht so das Erzielen hoher Reinheit in einem Schritt.
- Das IgSelect hat Affinität für alle Unterklassen von IgG des Menschen und ist damit eine hervorragende Ergänzung zu Protein A-basierten MabSelect-Medien, die keine Affinität zu IgG3 aufweisen.
- Die Fähigkeit zum Binden aller IgG-Unterklassen macht IgSelect zu einer hervorragenden Wahl für die Aufreinigung von polyklonalem IgG des Menschen, wie z. B. in Plasmaanwendungen
Spezifikation
1 mL | |
<600 cm/hr. | |
5 x 1 mL |
7 mm | |
4 bis 8 °C und 20 % Ethanol | |
For purification of polyclonal human IgG, transgenic IgG, and monoclonal IgG3, IgG4 |