Learn More
Cytiva HiTrap™ IgM HP Aufreinigungssäule
Optimiert für die schnelle, effiziente Reinigung monoklonalen IgM aus Hybridom-Zellkulturen
Marke: Cytiva 17-5110-01
Includes: Vollständige Anweisungen zur Verwendung und Methodenoptimierung, Empfehlungen für die Probenvorbereitung und eine Vielzahl von Anschlüssen für Spritze, Peristaltikpumpe und Chromatographie-System
Beschreibung
- Vorgepackt mit einem thiophilen Adsorptionsmedium, 2-Mercaptopyridin gekoppelt mit Sepharose™ Hochleistungsmedium
- Die Rückgewinnung von IgM ist hoch, mit ausgezeichneter Aktivitätsretention; typische Reinheit, > 80 %
- Aufreinigung von humanem IgM möglich; Bindungsvermögen: 5 mg humanes IgG/ml-Medium
- Für die Verwendung mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
Bestellinformation
Lieferung in Packungen mit fünf 1 ml-Säulen
Spezifikation
1 ml | |
0,62 in. | |
Die HiTrap IgM Purification HP ist eine 1 ml-Säule, die mit Hochleistungs-Sepharose für die schnelle und effiziente Aufreinigung von monoklonalem IgM vorgepackt ist. | |
4 bis 8 °C und 20 % Ethanol | |
Chromatographie-System, manuell | |
1 ml |
5 mg humanes IgG/ml Medium | |
1,6 cm | |
<4 ml/min. | |
5 x 1 ml | |
HiTrap IgM Purification HP |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiTrap IgM Purification 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol