Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ IEX Auswahl-Kit
Entwickelt für die Verwendung mit Spritzen, Peristaltikpumpen oder Chromatographiesystemen wie Akta Design – für bequemes Medienscreening und Optimierungsstudien
Marke: Cytiva 28-9343-88
Additional Details : CAS : 64-17-5 Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Besteht aus fünf HiTrap Säulen, vorverpackt mit Capto Ionenaustausch-Chromatographiemedien mit unterschiedlichen Eigenschaften
- Für Medienscreening: enthält fünf 1 ml HiTrap-Säulen, vorverpackt mit Capto Q, Capto S, Capto DEAE, Capto MMC, Capto adhere, sowie Anschlüssen und Anleitungen
- Für Optimierungsstudien geeignet: Pufferzusammensetzung, pH-Wert, Durchfluss, Probenladung und Elutionsschema können vor der Skalierung mit kleinen Probenmengen optimiert werden
- Capto Q ist ein starker Anionenaustauscher, Capto DEAE ist ein schwacher Anionenaustauscher, Capto S ein starker Kationenaustauscher
- Capto MMC und Capto adhere weisen multimodale Eigenschaften auf, die zur Lösung spezifischer Aufreinigungsprobleme verwendet werden können
- Capto MMC ist ein multimodaler Kationenaustauscher, der sowohl bei hoher als auch bei niedriger Ionenstärke funktioniert
- Capto adhere ist ein multimodaler starker Anionenaustauscher, der hauptsächlich für die Aufreinigung von monoklonalen Antikörpern nach dem Protein A entwickelt wurde
- Vorgepackte Säulen und Massenmedien sind für vorbereitende Aufreinigungen im größeren Maßstab erhältlich
- Max. Druck (über dem vorgepacktem Bett während des Betriebs): 3 bar (42 psi)
- Flussrate: < 4 ml/min
- Komplettpackungsgröße: 5 x 1 ml
- Bettabmessungen: 7 × 25 mm
- Bettvolumen: 1 ml
- pH-Stabilitäts-Reinigung: 2 bis 14
- Matrix: hochgradig quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm (d50 V)
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 2 bis 12
- Druck-/Durchflussspezifikation: 0.3 MPA bei 700 cm/h, 1 m Durchmesser Säule, 20 cm Betthöhe
Säule
- Säuleninnendurchmesser: 7 mm
- Material (Säulen-Hardware): Polypropylen (PP)
Spezifikation
Ionenaustauschchromatographie | |
HiTrap Capto IEX Auswahl-Kit | |
7 mm | |
Spritze, Peristaltikpumpe und andere Chromatographiesysteme wie AKTAdesign |
Sicherheit und Handhabung
- HiTrap Capto IEX Selection Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol