Learn More
Cytiva HiTrap Capto Butyl
Capto Phenyl (High Sub) und Capto Butyl sind hydrophobe Interaktionschromatographieharze (HIC), die in den Erfassungs- und Zwischenphasen der Proteinaufreinigung verwendet werden
Marke:  Cytiva 17545908
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15509244
  • 284.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aliphatischer Ligand in Verbindung mit einem flexiblen Abstandshalter für Labor- und Prozessanwendungen, die ein HIC-Harz mit geringer Harzhydrophobizität erfordern
  • Die hochstarre Matrix ermöglicht hohe Durchflussraten, lange Betthöhen und einen schnelleren Durchsatz
  • Verbessert die Produktivität und die Prozessökonomie im nachgelagerten Betrieb
  • Der schmale Spezifikationsbereich gewährleistet ein robustes Leistungsverhalten bei empfindlichen Prozessen
  • Die ausgezeichnete chemische Stabilität ermöglicht die Reinigung mit allen Standard-CIP-Lösungen, einschließlich 1 M-Natriumhydroxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
< 600 cm/h
5 x 1 ml
4 bis 30 °C und 20 % Ethanol
7 mm
Hydrophobe Interaktionschromatographie
25 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto Butyl 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.