Learn More
Cytiva HiTrap Capto™ Klebesäulen
Entwickelt zur Entfernung von Kontaminanten im Zuge der Nachprotein-A-Reinigung
Marke: Cytiva 28-4058-46
1064.00 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vorgepackt mit Capto Klebemedien, einem starken Anionenaustauscher mit multimodaler Funktionalität
- Hohe Kapazität und Produktivität im Durchflussmodus: 0.09 Bis 0.12 mmol Cl–/ml mittlere Ionenkapazität
- Breites Betriebsfenster hinsichtlich pH-Wert und Leitfähigkeit: PH-Arbeitsbereich 3 bis 12
- Der zweistufige Prozess reduziert Zeitaufwand und Betriebskosten
Spezifikation
Wässriger Puffer | |
5 ml | |
16 mm | |
0,98 in. | |
<20 ml/min | |
N-Benzyl-n-Methyl-Ethanolamin | |
3 bis 12 | |
Hochvernetzte Agarose | |
Affinitätssäule |
HiTrap Capto Bindungssäule | |
0.62 Zoll | |
5 x 5 ml | |
25 mm | |
Polypropylen | |
44 bar | |
75μ m | |
4 bis 30 °C | |
Einfaches Screening und praktische Prozessentwicklung |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiTrap Capto adhere 5 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol