Learn More
Cytiva HiTrap™ Butyl-S FF Säulen
Entwickelt für die Reinigung von relativ starken hydrophilen Molekülen bei niedrigen Salzkonzentrationen
282.00 CHF - 396.63 CHF
Spezifikation
Produkttyp HiTrap Butyl-S FF-Säulen
Ligandentyp Butyl-S
Material Polypropylen
Partikelgröße 45 bis 165 μm
pH-Bereich 3 bis 13
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Menge Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Menge Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
10481085
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0978-13
0.275 Zoll 5 x 1 ml < 1 ml/min
282.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11584955
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0978-14
0.629 Zoll 5 x 5 mL 5 mL/min Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Nützlich zum Entfernen starker hydrophober Kontaminanten wie Lipoproteine, Lipide, Pigmente und mehr aus biologischen Proben
  • Wird erfolgreich für die großvolumige Aufreinigung von rekombinantem Oberflächenantigen (rec-HBsAg) des Hepatitis-B-Virus aus CHO-Zellen eingesetzt
  • Robuste Produktion mit hoher Reproduzierbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
HiTrap Butyl-S FF-Säulen
Polypropylen
3 bis 13
Butyl-S
45 bis 165 μm
6 % hochvernetzte Agarose
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiTrap Butyl-S FF 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol