Learn More
Cytiva HiTrap™ Butyl-HP-Säulen
Vorgepackte Säulen für bequeme und schnelle Trennungen. Cytiva HiTrap™ Butyl HP Säulen werden für die Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab sowie für das Screening von Binde- und Elutionsbedingungen verwendet.
286.00 CHF - 595.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | HiTrap Butyl-HP |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,181 in. |
Höhe (metrisch) | 30 mm |
Ligandentyp | Butyl |
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Innendurchmesser (metrisch) | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Innendurchmesser (metrisch) | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11570634
|
Cytiva
28-4110-05 |
5 ml | 16 mm | 5 x 5 ml | < 5 ml/min |
595.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10774547
|
Cytiva
28-4110-01 |
1 ml | 7 mm | 5 x 1 ml | < 1 ml/min |
286.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Flexibles Konzept - kann mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem zum Einsatz kommen
- Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
- Hohe Flussraten und hohe Kapazitäten
- Einfache Skalierung durch Reihenschaltung von Säulen
- Maximale Flussraten: 4 ml/min bei 1 ml-Säulen und 20 ml/min bei 5 ml-Säulen
Spezifikation
HiTrap Butyl-HP | |
1,181 in. | |
Butyl | |
Butyl-Sepharose | |
24 bis 44 μm | |
Quervernetzte Agarose |
Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab | |
30 mm | |
Polypropylen | |
5 Bar [0.5 MPa] (70 psi) | |
3 bis 13 | |
4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiTrap Butyl HP 5 ml, 5 x 5 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol