Learn More
Cytiva HiScreen Capto™ L Säulen
HiScreen Capto L Säulen sind mit Capto L, einem Affinitätschromatographiemedium (Harz) für die Erfassung von Antikörpern und Antikörperfragmenten wie Fab, scFv und dAbs vorgepackt.
Marke: Cytiva 17-5478-14
1031.26 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
HiScreen Capto L Säulen sind Bestandteil der von Cytiva erhältlichen Prozessentwicklungsplattform.
- Vorgepackte, gebrauchsfertige Säulen für die komfortable Prozessentwicklungsoptimierung
- Die Betthöhe von 10 cm der HiScreen-Säulen ermöglicht die Verfahrensoptimierung und das Parameter-Screening.
- Zum Erzielen einer Betthöhe von 20 cm einfach stapelbar.
- Kleines Bettvolumen (4.7 ml) für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch.
- Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, gepackt mit den gleichen Medien unter Nutzung derselben linearen Flüssigkeitsgeschwindigkeit.
Spezifikation
500 cm/h | |
2 bis 10 | |
2 °C bis 8 °C | |
4,7 mL | |
Agarose |
Polypropylen | |
Robuste, hochvernetzte Agarose | |
85 μm | |
Optimierung und Parameterscreening | |
Rekombinantes Protein L (E. coli), säugetierfrei |
Sicherheit und Handhabung
- hiscreen capto L
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P235-Kühl halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol