Learn More
Cytiva His SpinTrap™ Zentrifugationssäulen
Für die einfache Aufreinigung im kleinen Rahmen von Histidin-getaggten Proteinen und das schnelle Expressions-Screening durch Zentrifugation. Cytiva Life Sciences™ His SpinTrap™ Spin-Säulen und Kit enthalten vorgepackte, einteilige Spin-Säulen.
Marke:  Cytiva 28-4013-53
465.50 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11733319
  • 520.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einweg-Spinsäulen, vorgepackt mit Ni Sepharose High Performance Medium mit geladenen Nickelionen, vernachlässigbares Ausbluten der Ionen
  • Ein Lauf in einer gewöhnlichen Mikrozentrifuge dauert ungefähr 10 min.
  • Die Ausbeute beträgt bis zu 750 μg aufgereinigtes Protein pro Säule
  • Die Aufreinigung kann direkt mit gereinigten und ungereinigten Zelllysaten erfolgen
  • Auch geeignet zum Screenen großer Mengen von kleinvolumigen Bakterienlysaten
  • Das Kit ist auch mit Puffer erhältlich, was schnelle und unkomplizierte Aufreinigungen ermöglicht, da die zeitaufwendige Pufferherstellung entfällt
Mediumeigenschaften:
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
  • Stabil (langfristig) im pH-Bereich von 3-12
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34μm
Bestellinformation
Das Kit enthält 50 Säulen und eine Packung His-Puffer (2 x 100 ml 8-fach konzentrierte Phosphat-Stammlösung, pH 7.4, und 100 ml hochreines 2M-Imidazol, pH 7.4).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 μl
6 % hochvernetzte Agarose
1 Packung His SpinTrap-Spin-Säulen (50 x 100 μl)
600 μl
3 bis 12
4°bis 30 °C
Spin-Säulen-Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nicke, reaction massof:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one