Learn More
Cytiva HiPrep™ Q Fast Flow 16/10-Säule
Sorgen für schnelle, präparative Trennungen von Proteinen und anderen Biomolekülen
Marke: Cytiva 28-9365-43
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vorgepackte Säule für starke Anionenaustauscher, für die Erstaufnahme von Proteinen und anderen Biomolekülen mittels IEX-Chromatographie
- Kompatibel mit einfachen pumpenbasierten Konfigurationen und anderen Chromatographiesystemen, wie beispielsweise dem AKTA-Design
- Optimiert für zuverlässige, reproduzierbare Trennungen
- Hohe Beladungskapazität und schnelle Reinigungsvorgänge
- Schnelle Erstaufnahme von Proteinen aus dem Ausgangsmaterial
Spezifikation
HiPrep Q FF 16/10 | |
2 bis 10 ml/min. | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
20 mL |
0.6 Zoll | |
HiPrep Q FF ist ein starker Anionenaustauscher, der mit Q Sepharose Fast Flow vorgepackt und gebrauchsfertig für die schnelle, präparative Trennung von Proteinen und anderen Biomolekülen mittels Ionenaustausch-Chromatographie (IEX) ist. | |
16 mm | |
20 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiPrep Q FF 16/10
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol