Learn More
Julabo™ HighTech™ Tiefkälteumwälzthermostat zum Heizen und Kühlen, mit Wasserkühlung
Temperaturbereich von -90 ° bis 150 °C, mit kurzen Aufheiz- und Abkühlzeiten
Marke: Julabo™ 9352796N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
JULABO Tiefkälte-Umwälzthermostate zum Heizen und Kühlen. Die Geräte sind vorwiegend für externe Temperieraufgaben geeignet. Es stehen Modelle in unterschiedlichen Leistungsklassen zur Verfügung. Leistungsstarke Umwälzpumpensysteme und hohe Heiz-/Kühlleistungen garantieren kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten. Problemloses Entfernen von unvermeidbarem Staub durch abnehmbares Lüftungsgitter. Mit Tragegriffen bzw. Laufrollen für leichten Transport. Alle Modelle mit Ablaufhahn an der Frontseite zum einfachen Entleeren der Badflüssigkeit. Die Tiefkälte-Umwälzthermostate sind zusätzlich mit einer verbesserten Isolierung zur Vermeidung von Eisbildung und einer Füllstandsanzeige ausgerüstet.• VFD COMFORT DISPLAY
• LCD DIALOG DISPLAY zur interaktiven Bedienerführung im Klartext
• Folientastatur zur Einstellung von Sollwerten, Warn-/Sicherheitswerten und Menüfunktionen
• ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend
• TCF Temperature Control Features zur Optimierung des Regelverhaltens
• ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
• Pt100 Externfühler-Anschluss zum Messen und Regeln
• SMART PUMP elektronisch einstellbare Pumpenleistungsstufen
• Frühwarnsystem für Unterniveau (DBGM 203 06 059.8)
• Einstellbarer Übertemperaturschutz per Display einstellbar
• RS232/RS485 Schnittstelle für Online-Kommunikation
• Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte
• Stakei-Steckbuchsen für Kühlwasser-Magentventil und HSP Booster-Pumpe
• Proportional-Kälteleistungsregelung
• Active Cooling Control
Spezifikation
22 l | |
Keine obere Abdeckung | |
SL Umwälzthermostat; Füllstutzen | |
76 x 59 x 116,1 cm | |
589,28 mm | |
200,66 mm | |
3 x 230 V | |
60 Hz |
0 bis -95°C | |
3 kW | |
F95-SL | |
759,46 mm | |
1160,78 mm | |
214,09 kg | |
28 A |