missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Consort™ HV-Kabel mit 4 mm (1 Paar) E201 MAX.
Ein Hochspannungskabel für den allgemeinen Laborgebrauch.
Marke: Consort™ E201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hervorragend geeignet für die Verwendung mit Elektrophorese-Spannungsversorgungeinheiten der EV3000 Serie
- Stecker zu Buchse
- 4 + 4 mm
Spezifikation
Hochspannungskabel (männlich auf weiblich) | |
Max. 3000 V |