Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturofen, Serie HTC 1600
Beheizt durch vertikal aufgehängte SiC-Stäbe.Besonders geeignet für Sinterprozesse bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 1.550 °C.
Marke:  Nabertherm™ LC084K6ON8
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17397929
  • 14955.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:1550 °C
  • Duales Gehäuse mit Lüfterkühlung für niedrige Gehäusetemperaturen
  • Heizen von beiden Seiten über vertikal montierte SiC-Stäbe
  • Hochwertige Faserisolierung mit spezieller Isolierung
  • Die Seitenisolierung mit Nut- und Federblöcken sorgt für einen geringen Wärmeverlust nach außen
  • Langlebige Dachisolierung mit spezieller Aufhängung
  • Kettengeführte parallele Schwenktür zum definierten Öffnen und Schließen der Tür, ohne die Isolierung zu zerstören
  • Zweitürige Ausführung (vorne/hinten) für Hochtemperaturöfen
  • Die Labyrinthdichtung gewährleistet einen möglichst geringen Temperaturverlust im Türbereich
  • Verstärkter Boden als Schutz für die Faserisolierung und zum Beladen mit schweren Lasten
  • Abluftöffnung im Ofendach
  • Heizelemente über SCRs geschaltet
  • Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse  gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
C550
1600 °C
625 x 490 x 540 mm
8 l
290 x 170 x 170 mm
40 kg