Learn More
Fistreem™ Hochwertiges Ionenaustauschgerät zur Entionisierung
Use these pressure resistant and fully disposable cartridges for in-line applications. Fistreem™ Puri-Fi™ Disposable Deionisers contain high quality ion exchange resin and offer users a variety of means of purifying water to suit individual needs.
260.00 CHF - 392.00 CHF
Spezifikation
Flussrate | 30 l/h |
---|---|
Harztyp | Hochwertiges Ionenaustauschharz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung von Wasser, Inline-Anwendungen |
Druck | 500 kPa |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12814072
|
Fistreem™
DCF-720-S |
390 mm |
260.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12824072
|
Fistreem™
DCF-725-L |
690 mm |
392.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Installed in moments, they are easily replaced when exhausted
- Wall mounting bracket is offered for standard length cartridges
- Water purity is indicated by resin color change at two 'windows' in the cartridges casing
- Will produce water quality as high as 0.1uS cm conductivity
- Two sizes of deioniser are offered to satisfy user demand
- Organic removal cartridges contain activated carbon to effectively remove organics and chlorine from feedwater supplies
- Incorporates a 50 micron filter to remove particulates
- Particulate filters contain wound fiber to remove particulate matter from feedwater supplies. Removal down to 50 micron
Spezifikation
30 l/h | |
Reinigung von Wasser, Inline-Anwendungen | |
Je 1 | |
77 mm |
Hochwertiges Ionenaustauschharz | |
500 kPa | |
Deionisierer |