Learn More
UVP Transilluminator UVP TFS-20V high performance UV
Marke:  UVP 95-0427-02
Artikelnummer. 12803938
  • 2330.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Hochleistungs-Transilluminatoren von UVP verfügen über 25 W-Leuchtröhren und einen speziell konstruierten Filter mit der gleichmäßigsten Lichtabgabe, die eine röhrenbasierte Einheit bieten kann.
Die Einheiten verfügen über ein leicht zu reinigendes Edelstahloberteil und einen aufklappbaren, UV-Licht blockierenden Deckel zum Schutz des Benutzers. Durch hohe, mittlere und niedrige Intensitätseinstellungen ist das Gerät sowohl für die Visualisierung als auch für den Bandschnitt geeignet. Ein interner Lüfter verbessert die Lebensdauer der Röhre. Abmessungen: 337 mm x 486 mm x 143 mm