Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten mit hoher Haftfestigkeit für die allgemeine Kennzeichnung
Raue, glänzende und ungleichmäßige Oberflächen können mit dem ToughBond™ Polyester-Etikettenmaterial (B-483) mit besonders starker Klebkraft zuverlässig gekennzeichnet werden. Die Etiketten können mit einem kompakten tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170771
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vielseitig - perfekt für die allgemeine Kennzeichnung und für pulverbeschichtete sowie glatte Oberflächen aus Kunststoff geeignet
- Beständig - widerstandsfähig gegen Abrieb, extreme Temperaturen und Lösungsmittel wie Kraftstoff, Öl und Wasser
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis, der zuverlässig auf flachen strukturierten Metallen und glatten Kunststoffen haftet
- Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL969, CSA-Zulassung, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Dauerhafte Gummierung | |
Glanz | |
Polyester | |
Unsteril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40 °F bis +248 °F | |
2 x 0,5 in. | |
0,5 in. |
Schwarz auf Weiß | |
Ausgestanzt | |
Etiketten | |
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung | |
80 Etiketten/Kartusche | |
0,004 in. | |
2 in. | |
1.3 cm |