Learn More
Gibco™ Hibernate™-E Medium
Hibernate™-E Medium
Marke: Gibco™ A1247601
196.65 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hibernate Medium ist ein CO2-unabhängiges Nährmedium für die Erhaltung von neuronalen Zellen, Gewebe und Gewebeschnitten. Hibernate-E Medium ist für embryonale Zellen oder Gewebe in Kohlendioxid-Konzentrationen der Umgebungsluft optimiert.Mit Hibernate Medium können Neuronen bis zu 48 Stunden lang in Umgebungs-Konzentrationen von CO2 gehalten werden. Wissenschaftler profitieren deshalb von größerer Verlässlichkeit und Kontrolle bei Experimenten mit lebenden Zellen beispielsweise in der Mikroskopie, der Durchflusszytometrie und anderen physiologischen Studien. Hibernate Medium ermöglicht darüber hinaus eine Erhaltung lebensfähigen Hirngewebes vor der Weiterverarbeitung bis zu einem Monat unter Kühlung und Beibehaltung der Gewebeschnitte.
Hibernate Medium kann mit B-27 Supplementen kombiniert werden, um ein vollständiges Medium zu erhalten.
Für andere Anwendungen bieten wir alternative Rezepturen von Hibernate Medium und B-27 Supplementen an.
Etablierte Protokolle mit Hibernate Medium finden Sie in unserem Gibco Handbuch für Protokolle in der Neurobiologie
Sehen Sie sich auf unserer Gibco CellCite Veröffentlichungen zu Gibco Neurobiologieprodukten an.
Spezifikation
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern. |
|
serumfrei | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Phenolrot | |
500 mL | |
Zytotoxizität, Endotoxin, Sterilität, pH-Wert, Osmolalität |
Neuronale Stammzellen | |
Säugetierzellkultur | |
Stammzell-Medien | |
Steril | |
Hibernate™ | |
Umgebungstemperatur |