Learn More
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamide, 3500 Dx Series
Die beiden in diesem Kit verwendeten hydrolytischen Enzyme, die Shrimp alkalische Phosphatase und Exonuklease I, entfernen effektiv überschüssige dNTPs und Primer.
Marke:  Applied Biosystems™ 4404307
49.88 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21665" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16230771
  • 52.50 CHF / 5 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hi-Di™ Formamid ist ein hoch entionisiertes Formamid, das mit einem Stabilisator formuliert wurde und als Injektionslösung auf Applied Biosystems® genetischen Analysatoren Serie 3500 Dx verwendet werden kann.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hi-Di Formamid
5mL bottle
Flüssig
High-Di™
Für In-vitro-Diagnostik