Learn More
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamid
Das kleinere Format (5 ml) minimiert die Anzahl der Einfrier-/Auftauzyklen im Vergleich zur größeren 25-ml-Flasche.
Marke: Applied Biosystems™ 4401457
Additional Details : CAS : 75-12-7 Gewicht : 0.02270kg
Beschreibung
Hochdeionisertes (Hi-Di) Formamid dient zur Resuspendierung von Proben vor der elektrokinetischen Injektion bei Kapillar-Elektrophoresesystemen.Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
5 mL | |
Hi-Di™ | |
MFCD00007941 | |
NC=O | |
45.04 |
Flüssig | |
CH3NO | |
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N | |
Formamid |
Nur für Forschungszwecke