Learn More
Novus Biologicals™ HGFR/c-MET Antibody Pair [HRP]
Polyclonal/Monoclonal Antibody Pair
429.00 CHF - 891.00 CHF
Spezifikation
Assay-Bereich 54.69 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 54.69-3500 pg/mL
Assay Sandwich ELISA
Konjugat HRP
Produkttyp Antibody Pairs
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18208267
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP2-79508-15PLATES
15 Plates
891.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18667151
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP2-79508-5Plates
5 Plates
429.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human HGFR/c-MET.
Spezifikation
Spezifikation
54.69 pg/mL
Sandwich ELISA
Antibody Pairs
Human
AUTS9, c-Met, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met
MET
RUO
Storage is content dependent.
54.69-3500 pg/mL
HRP
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human HGFR/c-MET.
Sandwich-ELISA
4233
Rabbit
Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
HGFR/c-MET