Learn More
Hexane, Mixture Of Isomers, ≥98.5%, ACS Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15611500
Click to view available options
Menge:
2 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
ACS Spectrophotometric Grade,≥98.5%
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexane, Mixture Of Isomers
Schmelzpunkt -154°C
CAS 110-54-3
Aussehen Liquid
Dichte 0.672g/mL at 25°C
Siedepunkt 48°C to 65°C
Menge 2 L
Explosionsgrenze 0.075
Flammpunkt −23°C (−9.4°F)
Zündpunkt 437°F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.379
Summenformel C6H14
MDL-Nummer MFCD02179311
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
IUPAC-Name Hexan
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Formelmasse 86.18g/mol
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte ACS