Learn More
Hexan, Mischung von Isomeren, Honeywell™
Chromasolv™, für HPLC
Marke:  Honeywell Riedel-de Haën 34994-2.5L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15664760
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Hexane, mixture of isomers
110-54-3, 68476-44-8, 68956-52-5, 92112-69-1
48°C to 65°C (1013 hPa)
Glasflasche
-154°C
Farblos
2.5 L