Learn More
Hexan, Isomer-Mischung, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥98.5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15642960
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥98.5 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexan, Mischung von Isomeren
Schmelzpunkt -95 °C (Literatur)
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC, ≥98.5 %
Extinktion max. 0.01 bei 250 nm, max. 0.02 bei 240 nm, max. 0.05 bei 230 nm, max. 0.10 bei 220 nm, max. 0.30 bei 210 nm, max. 1.0 bei 195 nm, max. 0.01 bei 400 nm
CAS 110-54-3
Dichte 0.672 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 48 °C bis 65 °C
Menge 1 l
Flammpunkt −26 °C
Verpackung Glasflasche
Hinweise zum Prozentgehalt von Hexan alle Isomere, GC
Summenformel C6H14
Strukturformel C6H14
MDL-Nummer MFCD02179311
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Synonym n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
IUPAC-Name Hexan
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Reinheit (%) >98.50%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexane, mixture of isomers
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrocarbons, C6