Learn More
Hexane, Mixture of Isomers, ACS Reagent, Honeywell Riedel-de Haen™
Click to view available options
500 mL
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hexane, mixture of isomers |
Schmelzpunkt | -154°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 48°C to 65°C (1013 hPa) |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN1208 |