Learn More
Hexan, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥ 95 % Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hexan |
Schmelzpunkt | -95 °C (Literatur) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™, für HPLC, ≥95 % |
Extinktion | max. 0.02 bei 240 nm, max. 0.01 bei 250 nm, max. 0.01 bei 400 nm, max. 1.0 bei 195 nm, max. 0.30 bei 210 nm, max. 0.10 bei 220 nm, max. 0.05 bei 230 nm |
CAS Min. % | ≥90.0000% |
CAS Max. % | ≤100.0000% |
Dichte | 0.659 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 66 °C bis 69 °C |
Menge | 6 x 1 l |
Flammpunkt | −26 °C |