Learn More
Riedel-de Haën Hexane CHROMASOLV™
Artikelnummer. 16653954
Click to view available options
Menge:
7 L
18 L
45 L
200 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Hexane CHROMASOLV™ for HPLC and organic synthesis, ≥97.0% (GC).
  • For HPLC and organic synthesis.
  • High-purity, multipurpose solvents.
  • High lot-to-lot consistency.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Hexane
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexane
pH Not applicable
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.00%
Dichte 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Menge 200 L
Flammpunkt 7.4 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahltrommel
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV™
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Dampfdruck 160 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1208
Viskosität 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 1730733
Konzentration 100.00%
Reinheit (%) ≥97.00%
Güte HPLC