Learn More
Riedel-de Haën Hexane
Artikelnummer. 16633954
Click to view available options
Menge:
7 L
18 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Hexane, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Hexane
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexane
pH Not applicable
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Farblos
Dichte 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Menge 18 L
Flammpunkt 7.4 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. p.a.
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Dampfdruck 160 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1208
Viskosität 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 1730733
Reinheit (%) ≥99.00%
Güte ACS