Learn More
Hexaethylenglycol-Monobenzylether, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hexaethylene glycol monobenzyl ether |
CAS | 24342-68-5 |
Menge | 1 g |
Summenformel | C19H32O7 |
InChI-Schlüssel | VVBQKDDPSXBMMZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC1=CC=CC=C1 |
IUPAC-Name | 1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-ol |
Molekulargewicht (g/mol) | 372.46 |
Formelmasse | 372.46 |