Learn More
Hexaethyldisiloxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418829
Click to view available options
Menge:
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Hexaethyldisiloxan wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 231°C
Chemischer Name oder Material Hexaethyldisiloxane
Schmelzpunkt -115°C
CAS 994-49-0
Menge 5 g
Summenformel C12H30OSi2
Strukturformel (CH3CH2)3SiOSi(CH2CH3)3
MDL-Nummer MFCD00026693
Beilstein 1750865
Flammpunkt 87°C (188°F)
Synonym hexaethyldisiloxane, disiloxane, hexaethyl, 1,1,1,3,3,3-hexaethyldisiloxane, hexaethyl disiloxane, disiloxane, 1,1,1,3,3,3-hexaethyl, triethylsilylether, triethylsilyl ether, hexaethyldisiloxane min, triethyl triethylsilyloxy silane, 1,1,3,3,3-hexaethyldisiloxane
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
InChI-Schlüssel WILBTFWIBAOWLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Si](CC)(CC)O[Si](CC)(CC)CC
IUPAC-Name Triethyl(triethylsilyloxy)silan
Molekulargewicht (g/mol) 246.541
PubChem CID 70442
Formelmasse 246.54
Reinheit (%) 99%
Brechungsindex 1.433
Dichte 0.84