Learn More
Hexachlorethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143720
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-72-1
Summenformel C2Cl6
Molekulargewicht (g/mol) 236.72
MDL-Nummer MFCD00000799
InChI-Schlüssel VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexachloroethane, perchloroethane, ethane, hexachloro, avlothane, carbon hexachloride, hexachlorethane, mottenhexe, distokal, distopan, distopin
PubChem CID 6214
ChEBI CHEBI:39227
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexachloroethane
Schmelzpunkt 184.0°C to 190.0°C
Farbe Weiß
Dichte 2.0910g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel Cl3CCCl3
Menge 100 g
Beilstein 01,87
Merck Index 15,4715
Relative Dichte 2.091
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.05g/L (22°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,>50g/100mL ethanol
IUPAC-Name Hexachlorethan
Formelmasse 236.74
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexachloroethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.