Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologischer Inkubator, 178 l, Außenseite aus Edelstahl
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 105 °C
Marke: Thermo Scientific™ 51028719
4821.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologische Inkubatoren mit dualer Konvektionstechnologie liefern ausgezeichnete Temperaturkonstanz für Trockungsanwendungen. Diese effektiven und flexiblen Inkubatoren können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
- Duale Konvektion für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten – Lüfterdrehzahl von 0 bis 100 % verstellbar
- Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
- Leicht zu reinigender, korrosionsbeständiger Innenraum aus Edelstahl (AISI 304)
- Großer Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 105 °C — auch geeignet für Trocknungsanwendungen
- Temperaturgleichförmigkeit von ±0,6 (Lüfter aus) und zwischen ±0,2° und ±0,4 °C (Lüfter volle Drehzahl, gemessen bei 37 °C)
- Temperaturstabilität von ±0,1 °C (gemessen bei 37 °C)
- Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
- Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
- Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
- Außergewöhnlich kleine Stellfläche
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
6,3 cu. ft. | |
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige | |
Dual-Konvektion | |
2 geliefert/ 19 max. | |
Raumtemperatur +5 bis 105 °C | |
±0,1 °C | |
wöchentlich/Echtzeit/Stunde | |
73,8 x 64 x 92 cm (29,1 x 25,2 x 36,2 in.) | |
73,8 cm | |
18,3 in. | |
46,4 cm | |
27,9 in. | |
70,8 cm | |
54,3 cm | |
70 kg | |
230 V | |
5,7 A |
55 lb. | |
178 L | |
Edelstahl | |
Mit landestypischem Stecker geliefert. | |
Mikrobiologischer Inkubator | |
± 0,6°C | |
54,3 x 46,4 x 70,8 cm (21,4 x 18,3 x 27,9 in.) | |
29,1 in. | |
25,2 in. | |
64 cm | |
36,2 in. | |
92 cm | |
21,4 in. | |
154 lb. | |
230 V, 50/60 Hz | |
1300 w | |
50/60 Hz |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.