Learn More
Thermo Scientific™ Heracell ™ 150i & 240i CO2Inkubatoren mit Edelstahlkammer, TCD-Sensor
CO2-Sensor: TC-Sensor; O2-Bereich (Sauerstoffkonzentration): Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
18888.98 CHF
Spezifikation
Datenausgabe | RS232 |
---|---|
CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
CO2-Sensortechnologie | TC-Sensor |
Beleuchtung | LED |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 90 % bei 37 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | CO2-Sensortechnologie | Kammermaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | CO2-Sensortechnologie | Kammermaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11626250
|
Thermo Scientific™
51026280 |
150 l | 230 V, 50/60 Hz | TC-Sensor | Elektropolierter Edelstahl |
18888.98 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Zum Schutz Ihrer wertvollen Proben und für optimales Zellwachstum. Thermo Scientific™ Heracell™ 150i CO2 Inkubatoren mit Edelstahlkammern bieten die ideale In-vitro-Umgebung. Die zuverlässigen und anwenderfreundlichen Inkubatoren bieten schnelle Erholzeiten und eine intuitive Bedienung.
Wärmekammer mit Direktbeheizung
- Kammer mit 150 l (5,3 cu. ft.) aus elektropoliertem Edelstahl mit geringer Stellfläche, leicht stapelbar
- Standard-Türanschlag rechts kann vor Ort leicht durch einen qualifizierten Servicetechniker gewechselt werden
- Minimale, einfach zu reinigende Baugruppe, Innenkammer mit glatter Oberfläche und abgerundeten Ecken ermöglicht einfache Reinigung
- Ein in die Kammer integrierter Lüfter verteilt saubere, befeuchtete Luft sanft in der gesamten Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
In-situ-Sensoren und -Sonden für eine präzise Überwachung
- Wahlweise mit TC(Wärmeleitfähigkeits)-CO2-Sensor für einen langen, zuverlässigen Betrieb oder IR(Infrarot)-CO2-Sensor für die Überwachung, wenn Feuchtigkeit und Temperatur weniger vorhersehbar sind
- Zwei Temperaturfühler mit Übertemperaturschutz
Schnell reagierendes Befeuchtungsreservoir
- Direkt beheiztes Wasserreservoir gewährleistet konstant eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur
- Wannenloses System bietet bis zu 5 Mal schnellere Rückgewinnungsraten als herkömmliche Systeme mit Wasserwannen
- Der Wasserstandsensor zeigt an, wann eine Nachfüllung erforderlich ist.
ContraCon Desinfektionszyklus mit feuchter Hitze bei 90°C
- Ein bedarfsgesteuerter Zyklus vereinfacht die Reinigung und macht separates Autoklavieren von Teilen überflüssig.
- Die Bedienung erfolgt einfach per Knopfdruck und erfordert kein Abnehmen von Sensoren oder anderen Komponenten.
Spezifikation
RS232 | |
TC-Sensor | |
< 90 % bei 37 °C | |
CO2-Inkubator |
0 bis 20% | |
LED | |
Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C | |
Integriertes Wasserreservoir |