Learn More
Abnova™ HER2/CEN17 FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke:  Abnova™ FG0233.100uL
Artikelnummer. 16023385
  • 1630.00 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Rörchen
2064
100 μl
Flüssig
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
FISH-Ce
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde