Learn More
Honeywell Heptane Fraction
Artikelnummer. 15655705
Click to view available options
Menge:
7 L
18 L
45 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Heptane Fraction, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC).
Supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
  • Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
  • Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Heptane, Heptanes
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptane Fraction
pH Not applicable
Schmelzpunkt -90.5°C
Farbe Farblos
Dichte 0.69 g/cm3 (15°C)
Siedepunkt 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
Menge 7 L
Flammpunkt 6.7 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. p.a.
Dampfdruck 60.9 hPa (25°C)
UN-Nummer UN1206
Viskosität No data available
Beilstein 1730763
Reinheit (%) ≥99.00%
Güte Reagenz