Learn More
Riedel-de Haën Heptane
Artikelnummer. 16623954
Click to view available options
Menge:
1000 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Heptane, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC).
  • Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptane
pH Not applicable
Schmelzpunkt -90.5°C
CAS 142-82-5
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.00%
Dichte 0.69 g/cm3 (15°C)
Siedepunkt 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
Menge 1000 L
Flammpunkt 6.7 %(V)
Verpackung Mehrweg-IBC aus Edelstahl
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. p.a.
Summenformel C7H16
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
MDL-Nummer MFCD00009544
Dampfdruck 60.9 hPa (25°C)
UN-Nummer UN1206
Viskosität No data available
Beilstein 1730763
Konzentration ≥99.00%
Synonym n-Heptane, Heptanes
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC-Name Heptan
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
Reinheit (%) ≥99.00%
Güte Arzneibuch